安全性情報
SAB1412351
Sigma-Aldrich
ANTI-HMX2 antibody produced in mouse
clone 2D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
H6L, HMX2, Nkx5-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2D2, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.63 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HMX2(3167)
免疫原
HMX2 (NP_005510, 125 a.a. ~ 224 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PAGSPSPGSERPRDGGAERQAGAAKKKTRTVFSRSQVYQLESTFDMKRYLSSSERACLASSLQLTETQVKTWFQNRRNKWKRQLSAELEAANMAHASAQT
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412351-100UG:
試験成績書(COA)