安全性情報
SAB1412347
Sigma-Aldrich
ANTI-HIC1 antibody produced in mouse
clone 2C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HIC1, ZBTB29, hic-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
クローン:
2C1, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
indirect ELISA: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 34.32 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HIC1(3090)
免疫原
HIC1 (NP_006488.2, 627 a.a. ~ 705 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PEGVFAVARLTAEQLSLKQQDKAAAAELLAQTTHFLHDPKVALESLYPLAKFTAELGLSPDKAAEVLSQGAHLAAGPDG
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412347-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)