安全性情報
SAB1412035
Sigma-Aldrich
ANTI-FOXC2 antibody produced in mouse
clone 3H3, ascites fluid
別名:
LD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3H3, monoclonal
分子量
antigen 34.65 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgMλ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FOXC2(2303)
詳細
This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which is characterized by a distinct DNA-binding forkhead domain. The specific function of this gene has not yet been determined; however, it may play a role in the development of mesenchymal tissues. (provided by RefSeq)
免疫原
FOXC2 (NP_005242.1, 421 a.a. ~ 501 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AASWYLNHSGDLNHLPGHTFAAQQQTFPNVREMFNSHRLGIENSTLGESQVSGNASCQLPYRSTPPLYRHAAPYSYDCTKY
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1412035-200UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Haiying Zhao et al.
Oncology letters, 14(1), 635-638 (2017-07-12)
We investigated the expression of FOXC2, PinX1, Ki-67 and Cyclin D1 in cutaneous cell carcinoma. We collected 30 cutaneous squamous cell carcinoma (SCC), 30 cutaneous basal cell carcinoma (BCC) and 30 normal skin tissues. The protein expression and gene expression