安全性情報
SAB1411549
Sigma-Aldrich
抗NUMB抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
S171
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 14.5 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NUMB(8650)
詳細
The protein encoded by this gene plays a role in the determination of cell fates during development. The encoded protein, whose degradation is induced in a proteasome-dependent manner by MDM2, is a membrane-bound protein that has been shown to associate with EPS15, LNX1, and NOTCH1. Four transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
NUMB (AAH33824.1, 1 a.a. ~ 135 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPYPAPNVPVVGITPSQMVANVFGTAGHPQAAHPHQSPSLVRQQTFPHYEASSATTSPFFKPPAQHLNGSAAFNGVDDGRLASADRHTEVPTGTCPVDPFEAQWAALENKSKQRTNPSPTNPFSSDLQKTFEIEL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411549-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)