安全性情報
SAB1411447
Sigma-Aldrich
抗NEK11抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ23495
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 55.5 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NEK11(79858)
詳細
This gene encodes a member of the never in mitosis gene A family of kinases. The encoded protein localizes to the nucleoli, and may function with NEK2A in the S-phase checkpoint. The encoded protein appears to play roles in DNA replication and response to genotoxic stress. Alternatively spliced transcript variants have been described
免疫原
NEK11 (AAH28587.1, 1 a.a. ~ 482 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLKFQEAAKCVSGSTAISTYPKTLIARRYVLQQKLGSGSFGTVYLVSDKKAKRGEELKVLKEISVGELNPNETVQANLEAQLLSKLDHPAIVKFHASFVEQDNFCIITEYCEGRDLDDKIQEYKQAGKIFPENQIIEWFIQLLLGVDYMHERRILHRDLKSKNVFLKNNLLKIGDFGVSRLLMGSCDLATTLTGTPHYMSPEALKHQGYDTKSDIWSLACILYEMCCMNHAFAGSNFLSIVLKIVEGDTPSLPERYPKELNAIMESMLNKNPSLRPSAIEILKIPYLDEQLQNLMCRYSEMTLEDKNLDCQKEAAHIINAMQKRIHLQTLRALSEVQKMTPRERMRLRKLQAADEKARKLKKIVEEKYEENSKRMQELRSRNFQQLSVDVLHEKTHLKGMEEKEEQPEGRLSCSPQDEDEERWQGREEESDEPTLENLPESQPIPSMDLHELESIVEDATSDLGYHGDCNLISLDEYWKNDK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411447-100UG:
試験成績書(COA)