安全性情報
SAB1411258
Sigma-Aldrich
Anti-ZMAT3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ12296, MGC10613, PAG608, WIG-1, WIG1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 32.1 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZMAT3(64393)
詳細
This gene encodes a protein containing three zinc finger domains and a nuclear localization signal. The mRNA and the protein of this gene are upregulated by wildtype p53 and overexpression of this gene inhibits tumor cell growth, suggesting that this gene may have a role in the p53-dependent growth regulatory pathway. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants encoding two isoforms differing in only one amino acid. (provided by RefSeq)
免疫原
ZMAT3 (NP_071915.1, 1 a.a. ~ 289 a.a) full-length human protein.
Sequence
MILLQHAVLPPPKQPSPSPPMSVATRSTGTLQLPPQKPFGQEASLPLAGEEELSKGGEQDCALEELCKPLYCKLCNVTLNSAQQAQAHYQGKNHGKKLRNYYAANSCPPPARMSNVVEPAATPVVPVPPQMGSFKPGGRVILATENDYCKLCDASFSSPAVAQAHYQGKNHAKRLRLAEAQSNSFSESSELGQRRARKEGNEFKMMPNRRNMYTVQNNSAGPYFNPRSRQRIPRDLAMCVTPSGQFYCSMCNVGAGEEMEFRQHLESKQHKSKVSEQRYRNEMENLGYV
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411258-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)