分子量
antigen 52.5 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CYP20A1(57404)
詳細
This gene encodes a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases that catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This protein lacks one amino acid of the conserved heme binding site. It also lacks the conserved I-helix motif AGX(D,E)T, suggesting that its substrate may carry its own oxygen. (provided by RefSeq)
免疫原
CYP20A1 (AAH20616.1, 1 a.a. ~ 462 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLDFAIFAVTFLLALVGAVLYLYPASRQAAGIPGITPTEEKDGNLPDIVNSGSLHEFLVNLHERYGPVVSFWFGRRLVVSLGTVDVLKQHINPNKTLDPFETMLKSLLRYQSGGGSVSENHMREKLYENGVTDSLKSNFALLLKLSEELLDKWLSYPETQHVPLSQHMLGFAMKSVTQMVMGSTFEDDQEVIRFQKNHGTVWSEIGKGFLDGSLDKNMTRKKQYEDALMQLESVLRNIIKERKGRNFSQHIFIDSLVQGNLNDQQILEDSMIFSLASCIITAKLCTWAICFLTTSEEVQKKLYEEINQVFGNGPVTPEKIEQLRYCQHVLCETVRTAKLTPVSAQFQDIEGKIDRFIIPRETLVLYALGVVLQDPNTWPSPHKFDPDRFDDELVMKTFSSLGFSGTQECPELRFAYMVTTVLLSVLVKRLHLLSVEGQVIETKYELVTSSREEAWITVSKRY
Sequence
MLDFAIFAVTFLLALVGAVLYLYPASRQAAGIPGITPTEEKDGNLPDIVNSGSLHEFLVNLHERYGPVVSFWFGRRLVVSLGTVDVLKQHINPNKTLDPFETMLKSLLRYQSGGGSVSENHMREKLYENGVTDSLKSNFALLLKLSEELLDKWLSYPETQHVPLSQHMLGFAMKSVTQMVMGSTFEDDQEVIRFQKNHGTVWSEIGKGFLDGSLDKNMTRKKQYEDALMQLESVLRNIIKERKGRNFSQHIFIDSLVQGNLNDQQILEDSMIFSLASCIITAKLCTWAICFLTTSEEVQKKLYEEINQVFGNGPVTPEKIEQLRYCQHVLCETVRTAKLTPVSAQFQDIEGKIDRFIIPRETLVLYALGVVLQDPNTWPSPHKFDPDRFDDELVMKTFSSLGFSGTQECPELRFAYMVTTVLLSVLVKRLHLLSVEGQVIETKYELVTSSREEAWITVSKRY
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411145-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)