Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB1411080
Sigma-Aldrich
Anti-ALLC antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ALC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 45.6 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ALLC(55821)
関連するカテゴリー
詳細
Allantoicase (EC 3.5.3.4) participates in the uric acid degradation pathway. Its enzymatic activity, like that of urate oxidase (MIM 191540), was lost during vertebrate evolution.[supplied by OMIM
免疫原
ALLC (AAH29652.1, 1 a.a. ~ 409 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADAPKEGRLTRFLDFTQLMDMASESVGGKILFATDDFFAPAENLIKSDSPCFKEHEYTEFGKWMDGWETRRKRIPGHDWCVLRLGIQGVIRGFDVDVSYFTGDYAPRVSIQAANLEEDKLPEIPERGIRTGAAATPEEFEAIAELKSDDWSYLVPMTELKPGNPASGHNYFLVNSQQRWTHIRLNIFPDGGIARLRVFGTGQKDWTATDPKEPADLVAIAFGGVCVGFSNAKFGHPNNIIGVGGAKSMADGWETARRLDRPPILENDENGILLVPGCEWAVFRLAHPGVITRIEIDTKYFEGNAPDSCKVDGCILTTQEEAVIRQKWILPAHKWKPLLPVTKLSPNQSHLFDSLTLELQDVITHARLTIVPDGGVSRLRLRGFPSSICLLRPREKPMLKFSVSFKANP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411080-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)