Merck
すべての画像(5)
Key Documents
安全性情報
SAB1411014
Sigma-Aldrich
Anti-ASPN antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ20129, PLAP1, SLRR1C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 43.9 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ASPN(54829)
詳細
ASPN belongs to a family of leucine-rich repeat (LRR) proteins associated with the cartilage matrix. The name asporin reflects the unique aspartate-rich N terminus and the overall similarity to decorin (MIM 125255) (Lorenzo et al., 2001 [PubMed 11152692]).[supplied by OMIM
免疫原
ASPN (AAH63114.1, 1 a.a. ~ 384 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKEYVLLLFLALCSAKPFFSPSHIALKNMMLKDMEDTDDDDDDDDDDDDDDDDDEEDNSLFPTREPRSHFFPFDLFPMCPFGCQCYSRVVHCSDLGLTSVPTNIPFDTRMLDLQNNKIKEIKENDFKGLTSLYGLILNNNKLTKIHPKAFLTTKKLRRLYLSHNQLSEIPLNLPKSLAELRIHENKVKKIQKDTFKGMNALHVLEMSANPLDNNGIEPGAFEGVTVFHIRIAEAKLTSVPKGLPPTLLELHLDYNKISTVELEDFKRYKELQRLGLGNNKITDIENGSLANIPRVREIHLENNKLKKIPSGLPELKYLQIIFLHSNSIARVGVNDFCPTVPKMKKSLYSAISLFNNPVKYWEMQPATFRCVLSRMSVQLGNFGM
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411014-100UG:
試験成績書(COA)