安全性情報
SAB1411005
Sigma-Aldrich
Anti-CROT antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
COT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 70.2 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CROT(54677)
詳細
This gene encodes a member of the carnitine/choline acetyltransferase family. The encoded protein converts 4,8-dimethylnonanoyl-CoA to its corresponding carnitine ester. This transesterification occurs in the peroxisome and is necessary for transport of medium- and long- chain acyl-CoA molecules out of the peroxisome to the cytosol and mitochondria. The protein thus plays a role in lipid metabolism and fatty acid beta-oxidation. Alternatively spliced transcript variants have been described
免疫原
CROT (NP_066974.2, 1 a.a. ~ 612 a.a) full-length human protein.
Sequence
MENQLAKSTEERTFQYQDSLPSLPVPSLEESLKKYLESVKPFANQEEYKKTEEIVQKFQSGIGEKLHQKLLERAKGKRNWLEEWWLNVAYLDVRIPSQLNVNFAGPAAHFEHYWPPKEGTQLERGSITLWHNLNYWQLLRKEKVPVHKVGNTPLDMNQFRMLFSTCKVPGITRDSIMNYFRTESEGRSPNHIVVLCRGRAFVFDVIHEGCLVTPPELLRQLTYIHKKCHSEPDGPGIAALTSEERTRWAKAREYLIGLDPENLALLEKIQSSLLVYSMEDSSPHVTPEDYSEIIAAILIGDPTVRWGDKSYNLISFSNGVFGCNCDHAPFDAMIMVNISYYVDEKIFQNEGRWKGSEKVRDIPLPEELIFIVDEKVLNDINQAKAQYLREASDLQIAAYAFTSFGKKLTKNKMLHPDTFIQLALQLAYYRLHGHPGCCYETAMTRHFYHGRTETMRSCTVEAVRWCQSMQDPSVNLRERQQKMLQAFAKHNKMMKDCSAGKGFDRHLLGLLLIAKEEGLPVPELFTDPLFSKSGGGGNFVLSTSLVGYLRVQGVVVPMVHNGYGFFYHIRDDRFVVACSAWKSCPETDAEKLVQLTFCAFHDMIQLMNSTHL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411005-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SAB1411005-100UG4061831462920