安全性情報
SAB1410956
Sigma-Aldrich
Anti-PFDN4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
C1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 15.3 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PFDN4(5203)
詳細
This gene encodes a member of the prefoldin beta subunit family. The encoded protein is one of six subunits of prefoldin, a molecular chaperone complex that binds and stabilizes newly synthesized polypeptides, thereby allowing them to fold correctly. The complex, consisting of two alpha and four beta subunits, forms a double beta barrel assembly with six protruding coiled-coils. (provided by RefSeq)
免疫原
PFDN4 (NP_002614.2, 1 a.a. ~ 134 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAATMKKAAAEDVNVTFEDQQKINKFARNTSRITELKEEIEVKKKQLQNLEDACDDIMLADDDCLMIPYQIGDVFISHSQEETQEMLEEAKKNLQEEIDALESRVESIQRVLADLKVQLYAKFGSNINLEADES
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410956-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)