安全性情報
SAB1410804
Sigma-Aldrich
Anti-MVD antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MPD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
western blot: 1 μg/mL
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 43.4 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MVD(4597)
詳細
The enzyme mevalonate pyrophosphate decarboxylase catalyzes the conversion of mevalonate pyrophosphate into isopentenyl pyrophosphate in one of the early steps in cholesterol biosynthesis. It decarboxylates and dehydrates its substrate while hydrolyzing ATP. (provided by RefSeq)
免疫原
MVD (NP_002452.1, 1 a.a. ~ 400 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASEKPLAAVTCTAPVNIAVIKYWGKRDEELVLPINSSLSVTLHQDQLKTTTTAVISKDFTEDRIWLNGREEDVGQPRLQACLREIRCLARKRRNSRDGDPLPSSLSCKVHVASVNNFPTAAGLASSAAGYACLAYTLARVYGVESDLSEVARRGSGSACRSLYGGFVEWQMGEQADGKDSIARQVAPESHWPELRVLILVVSAEKKLTGSTVGMRASVETSPLLRFRAESVVPARMAEMARCIRERDFPSFAQLTMKDSNQFHATCLDTFPPISYLNAISWRIIHLVHRFNAHHGDTKVAYTFDAGPNAVIFTLDDTVAEFVAAVWHGFPPGSNGDTFLKGLQVRPAPLSAELQAALAMEPTPGGVKYIIVTQVGPGPQILDDPCAHLLGPDGLPKPAA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410804-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)