安全性情報
SAB1410780
Sigma-Aldrich
抗MEF2B抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ32599, FLJ46391, MGC189732, MGC189763, RSRFR2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 38.6 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MEF2B(4207)
詳細
This gene represents numerous read-through transcripts that span geneID:729991 and 100271849. Many read-through transcripts are predicted to be nonsense-mediated decay (NMD) candidates, and are thought to be non-coding. Some transcripts are predicted to be capable of translation reinitation at a downstream AUG, resulting in expression of at least one isoform of myocyte enhancer factor 2B (MEF2B) from this read-through locus. At least one additional MEF2B variant and isoform can be expressed from a downstream promoter, and is annotated on geneID:100271849. (provided by RefSeq)
免疫原
MEF2B (NP_005910.1, 1 a.a. ~ 365 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGRKKIQISRILDQRNRQVTFTKRKFGLMKKAYELSVLCDCEIALIIFNSANRLFQYASTDMDRVLLKYTEYSEPHESRTNTDILETLKRRGIGLDGPELEPDEGPEEPGEKFRRLAGEGGDPALPRPRLYPAAPAMPSPDVVYGALPPPGCDPSGLGEALPAQSRPSPFRPAAPKAGPPGLVHPLFSPSHLTSKTPPPLYLPTEGRRSDLPGGLAGPRGGLNTSRSLYSGLQNPCSTATPGPPLGSFPFLPGGPPVGAEAWARRVPQPAAPPRRPPQSASSLSASLRPPGAPATFLRPSPIPCSSPGPWQSLCGLGPPCAGCPWPTAGPGRRSPGGTSPERSPGTARARGDPTSLQASSEKTQQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410780-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)