安全性情報
SAB1410614
Sigma-Aldrich
抗HABP2抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FSAP, HABP, HGFAL, PHBP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 62.7 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HABP2(3026)
詳細
The protein encoded by this gene is an extracellular serine protease that binds hyaluronic acid and is involved in cell adhesion. The encoded protein is synthesized as a single chain, but then undergoes an autoproteolytic event to form the functional heterodimer. Further autoproteolysis leads to smaller, inactive peptides. This protease is known to cleave urinary plasminogen activator, coagulation factor VII, and the alpha and beta chains of fibrinogen, but not prothrombin, plasminogen, or the gamma chain of fibrinogen. (provided by RefSeq)
免疫原
HABP2 (NP_004123.1, 1 a.a. ~ 560 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFARMSDLHVLLLMALVGKTACGFSLMSLLESLDPDWTPDQYDYSYEDYNQEENTSSTLTHAENPDWYYTEDQADPCQPNPCEHGGDCLVHGSTFTCSCLAPFSGNKCQKVQNTCKDNPCGRGQCLITQSPPYYRCVCKHPYTGPSCSQVVPVCRPNPCQNGATCSRHKRRSKFTCACPDQFKGKFCEIGSDDCYVGDGYSYRGKMNRTVNQHACLYWNSHLLLQENYNMFMEDAETHGIGEHNFCRNPDADEKPWCFIKVTNDKVKWEYCDVSACSAQDVAYPEESPTEPSTKLPGFDSCGKTEIAERKIKRIYGGFKSTAGKHPWQASLQSSLPLTISMPQGHFCGGALIHPCWVLTAAHCTDIKTRHLKVVLGDQDLKKEEFHEQSFRVEKIFKYSHYNERDEIPHNDIALLKLKPVDGHCALESKYVKTVCLPDGSFPSGSECHISGWGVTETGKGSRQLLDAKVKLIANTLCNSRQLYDHMIDDSMICAGNLQKPGQDTCQGDSGGPLTCEKDGTYYVYGIVSWGLECGKRPGVYTQVTKFLNWIKATIKSESGF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410614-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)