安全性情報
SAB1410591
Sigma-Aldrich
Anti-GTF2B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
TF2B, TFIIB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 34.8 kDa
交差性
human, mouse
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GTF2B(2959)
詳細
This gene encodes the general transcription factor IIB, one of the ubiquitous factors required for transcription initiation by RNA polymerase II. The protein localizes to the nucleus where it forms a complex (the DAB complex) with transcription factors IID and IIA. Transcription factor IIB serves as a bridge between IID, the factor which initially recognizes the promoter sequence, and RNA polymerase II. (provided by RefSeq)
免疫原
GTF2B (NP_001505.1, 1 a.a. ~ 316 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASTSRLDALPRVTCPNHPDAILVEDYRAGDMICPECGLVVGDRVIDVGSEWRTFSNDKATKDPSRVGDSQNPLLSDGDLSTMIGKGTGAASFDEFGNSKYQNRRTMSSSDRAMMNAFKEITTMADRINLPRNIVDRTNNLFKQVYEQKSLKGRANDAIASACLYIACRQEGVPRTFKEICAVSRISKKEIGRCFKLILKALETSVDLITTGDFMSRFCSNLCLPKQVQMAATHIARKAVELDLVPGRSPISVAAAAIYMASQASAEKRTQKEIGDIAGVADVTIRQSYRLIYPRAPDLFPTDFKFDTPVDKLPQL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410591-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SAB1410591-100UG4061831448290