安全性情報
SAB1410550
Sigma-Aldrich
抗GLUD2抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
GDH2, GLUDP1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 29.3 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GLUD2(2747)
詳細
Glutamate dehydrogenase (EC 1.4.1.3) catalyzes the reversible oxidative deamination of glutamate to alpha-ketoglutarate using NAD and/or NADP as cofactors. See also GLUD1 (MIM 138130).[supplied by OMIM
免疫原
GLUD2 (AAH05111.1, 1 a.a. ~ 264 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTPGFRDKTFVVQGFGNVGLHSMRYLHRFGAKCIAVGESDGSIWNPDGIDPKELEDFKLQHGSILGFPKAKPYEGSILEVDCDILIPAATEKQLTKSNAPRVKAKIIAEGANGPTTPEADKIFLERNILVIPDLYLNAGGVTVSYFEWLKNLNHVSYGRLTFKYERDSNYHLLLSVQESLERKFGKHGGTIPIVPTAEFQDSISGASEKDIVHSALAYTMERSARQIMHTAMKYNLGLDLRTAAYVNAIEKVFKVYSEAGVTFT
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410550-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Myriam M Chaumeil et al.
Cancer research, 74(16), 4247-4257 (2014-05-31)
Mutations of the isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) gene are among the most prevalent in low-grade glioma and secondary glioblastoma, represent an early pathogenic event, and are associated with epigenetically driven modulations of metabolism. Of particular interest is the recently uncovered