安全性情報
SAB1410518
Sigma-Aldrich
抗NR6A1抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
GCNF, GCNF1, NR61, RTR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 53.9 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NR6A1(2649)
詳細
This gene encodes an orphan nuclear receptor which is a member of the nuclear hormone receptor family. Its expression pattern suggests that it may be involved in neurogenesis and germ cell development. The protein can homodimerize and bind DNA, but in vivo targets have not been identified. The gene expresses at least alternatively spliced transcript variants. (provided by RefSeq)
免疫原
NR6A1 (NP_001480.3, 1 a.a. ~ 475 a.a) full-length human protein.
Sequence
MERDEPPPSGGGGGGGSAGFLEPPAALPPPPRNGFCQDELAELDPGTNDRAEQRTCLICGDRATGLHYGIISCEGCKGFFKRSICNKRVYRCSRDKNCVMSRKQRNRCQYCRLLKCLQMGMNRKAIREDGMPGGRNKSIGPVQISEEEIERIMSGQEFEEEANHWSNHGDSDHSSPGNRASESNQPSPGSTLSSRSVELNGFMAFREQYMGMSVPPHYQYIPHLFSYSGHSPLLPQQARSLDPQSYSLIHQLLSAEDLEPLGTPMLIEDGYAVTQAELFALLCRLADELLFRQIAWIKKLPFFCELSIKDYTCLLSSTWQELILLSSLTVYSKQIFGELADVTAKYSPSDEELHRFSDEGMEVIERLIYLYHKFHQLKVSNEEYACMKAINFLNQDIRGLTSASQLEQLNKRYWYICQDFTEYKYTHQPNRFPDLMMCLPEIRYIAGKMVNVPLEQLPLLFKVVLHSCKTSVGKE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410518-100UG:
試験成績書(COA)