安全性情報
SAB1410443
Sigma-Aldrich
Anti-CADM1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
BL2, DKFZp686F1789, IGSF4, IGSF4A, MGC149785, MGC51880, NECL2, Necl-2, RA175
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 42.7 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CADM1(23705)
免疫原
CADM1 (AAH47021.1, 1 a.a. ~ 387 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASVVLPSGSQCAAAAAAAAPPGLRLRLLLLLFSAAALIPTGDGQNLFTKDVTVIEGEVATISCQVNKSDDSVIQLLNPNRQTIYFRDFRPLKDSRFQLLNFSSSELKVSLTNVSISDEGRYFCQLYTDPPQESYTTITVLVPPRNLMIDIQKDTAVEGEEIEVNCTAMASKPATTIRWFKGNTELKGKSEVEEWSDMYTVTSQLMLKVHKEDDGVPVICQVEHPAVTGNLQTQRYLEVQYKPQVHIQMTYPLQGLTREGDALELTCEAIGKPQPVMVTWVRVDDEMPQHAVLSGPNLFINNLNKTDNGTYRCEASNIVGKAHSDYMLYVYDSRAGEEGSIRAVDHAVIGGVVAVVVFAMLCLLIILGRYFARHKGLFSLTSSPRIK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410443-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Harriet Wikman et al.
Oncotarget, 5(10), 3076-3087 (2014-05-17)
Breast cancer brain metastases (BCBM) are detected with increasing incidence. In order to detect potential genes involved in BCBM, we first screened for genes down-regulated by methylation in cell lines with site-specific metastatic ability. The expression of five genes, CADM1