安全性情報
SAB1410332
Sigma-Aldrich
抗ELK3抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ERP, NET, SAP2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 44.2 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ELK3(2004)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the ETS-domain transcription factor family and the ternary complex factor (TCF) subfamily. Proteins in this subfamily regulate transcription when recruited by serum response factor to bind to serum response elements. This protein is activated by signal-induced phosphorylation; studies in rodents suggest that it is a transcriptional inhibitor in the absence of Ras, but activates transcription when Ras is present. (provided by RefSeq)
免疫原
ELK3 (NP_005221.2, 1 a.a. ~ 407 a.a) full-length human protein.
Sequence
MESAITLWQFLLQLLLDQKHEHLICWTSNDGEFKLLKAEEVAKLWGLRKNKTNMNYDKLSRALRYYYDKNIIKKVIGQKFVYKFVSFPEILKMDPHAVEISRESLLLQDSDCKASPEGREAHKHGLAALRSTSRNEYIHSGLYSSFTINSLQNPPDAFKAIKTEKLEEPPEDSPPVEEVRTVIRFVTNKTDKHVTRPVVSLPSTSEAAAASAFLASSVSAKISSLMLPNAASISSASPFSSRSPSLSPNSPLPSEHRSLFLEAACHDSDSLEPLNLSSGSKTKSPSLPPKAKKPKGLEISAPPLVLSGTDIGSIALNSPALPSGSLTPAFFTAQTPNGLLLTPSPLLSSIHFWSSLSPVAPLSPARLQGPSTLFQFPTLLNGHMPVPIPSLDRAASPVLLSSNSQKS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410332-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)