分子量
antigen 22.5 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDC42EP2(10435)
詳細
CDC42, a small Rho GTPase, regulates the formation of F-actin-containing structures through its interaction with the downstream effector proteins. The protein encoded by this gene is a member of the Borg family of CDC42 effector proteins. Borg family proteins contain a CRIB (Cdc42/Rac interactive-binding) domain. They bind to, and negatively regulate the function of, CDC42. Coexpression of this protein with dominant negative mutant CDC42 protein in fibroblast was found to induce pseudopodia formation, which suggested a role of this protein in actin filament assembly and cell shape control. (provided by RefSeq)
免疫原
CDC42EP2 (NP_006770.1, 1 a.a. ~ 210 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSTKVPIYLKRGSRKGKKEKLRDLLSSDMISPPLGDFRHTIHIGSGGGSDMFGDISFLQGKFHLLPGTMVEGPEEDGTFDLPFQFTRTATVCGRELPDGPSPLLKNAISLPVIGGPQALTLPTAQAPPKPPRLHLETPQPSPQEGGSVDIWRIPETGSPNSGLTPESGAEEPFLSNASSLLSLHVDLGPSILDDVLQIMDQDLDSMQIPT
Sequence
MSTKVPIYLKRGSRKGKKEKLRDLLSSDMISPPLGDFRHTIHIGSGGGSDMFGDISFLQGKFHLLPGTMVEGPEEDGTFDLPFQFTRTATVCGRELPDGPSPLLKNAISLPVIGGPQALTLPTAQAPPKPPRLHLETPQPSPQEGGSVDIWRIPETGSPNSGLTPESGAEEPFLSNASSLLSLHVDLGPSILDDVLQIMDQDLDSMQIPT
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410090-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)