安全性情報
SAB1410029
Sigma-Aldrich
Anti-RBM19 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
NPO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IF
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 107.3 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RBM19(9904)
詳細
This gene encodes a nucleolar protein that contains six RNA-binding motifs. The encoded protein may be involved in regulating ribosome biogenesis. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified
免疫原
RBM19 (NP_057280.1, 1 a.a. ~ 960 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRLIVKNLPNGMKEERFRQLFAAFGTLTDCSLKFTKDGKFRKFGFIGFKSEEEAQKAQKHFNKSFIDTSRITVEFCKSFGDPAKPRAWSKHAQKPSQPKQPPKDSTTPEIKKDEKKKKVAGQLEKLKEDTEFQEFLSVHQRRAQAATWANDGLDAEPSKGKSKPASDYLNFDSDSGQESEEEGAGEDLEEEASLEPKAAVQKELSDMDYLKSKMVKAGSSSSSEEEESEDEAVHCDEGSEAEEEDSSATPVLQERDSKGAGQEQGMPAGKKRPPEARAETEKPANQKEPTTCHTVKLRGAPFNVTEKNVMEFLAPLKPVAIRIVRNAHGNKTGYIFVDFSNEEEVKQALKCNREYMGGRYIEVFREKNVPTTKGAPKNTTKSWQGRILGENEEEEDLAESGRLFVRNLPYTSTEEDLEKLFSKYGPLSELHYPIDSLTKKPKGFAFITFMFPEHAVKAYSEVDGQVFQGRMLHVLPSTIKKEASEDASALGSSSYKKKKEAQDKANSASSHNWNTLFMGPNAVADAIAQKYNATKSQVFDHETKGSVAVRVALGETQLVQEVRRFLIDNGVSLDSFSQAAAERSKTVILVKNLPAGTLAAELQETFGHFGSLGRVLLPEGGITAIVEFLEPLEARKAFRHLAYSKFHHVPLYLEWAPVGVFSSTAPQKKKLQDTPSEPMEKDPAEPETVPDGETPEDENPTEEGADNSSAKMEEEEEEEEEEEESLPGCTLFIKNLNFDTTEEKLKEVFSKVGTVKSCSISKKKNKAGVLLSMGFGFVEYRKPEQAQKALKQLQGHVVDGHKLEVRISERATKPAVTLARKKQVPRKQTTSKILVRNIPFQAHSREIRELFSTFGELKTVRLPKKMTGTGTHRGFGFVDFLTKQDAKRAFNALCHSTHLYGRRLVLEWADSEVTLQALRQKTAAHFHEPPKKKRSVVLDEILEQLEGSDSDSEEQTLQL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410029-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)