安全性情報
SAB1409948
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDKL1 antibody produced in mouse
clone 8B2, ascites fluid, solution
別名:
KKIALRE, p42
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8B2, monoclonal
フォーム
solution
分子量
antigen 36.63 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDKL1(8814)
詳細
This gene product is a member of a large family of CDC2-related serine/threonine protein kinases. It accumulates primarily in the nucleus. Alternative splice variants encoding different protein isoforms have been described, but their full-length nature has not been determined. (provided by RefSeq)
免疫原
CDKL1 (NP_004187, 259 a.a. ~ 358 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YPALGLLKGCLHMDPTQRLTCEQLLHHPYFENIREIEDLAKEHNKPTRKTLRKSRKHHCFTETSKLQYLPQLTGSSILPALDNKKYYCDTKKLNYRFPNI
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409948-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)