安全性情報
SAB1409897
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TTF2 antibody produced in mouse
clone 2B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HuF2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 39.38 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TTF2(8458)
詳細
This gene encodes a member of the SWI2/SNF2 family of proteins, which play a critical role in altering protein-DNA interactions. The encoded protein has been shown to have dsDNA-dependent ATPase activity and RNA polymerase II termination activity. This protein interacts with cell division cycle 5-like, associates with human splicing complexes, and plays a role in pre-mRNA splicing. (provided by RefSeq)
免疫原
TTF2 (NP_003585, 385 a.a. ~ 509 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QFPDRSVQRKVSPASGVSKKVEPSDPVARRVYLTTQLKQKKSTLASVNIQALPDKGQKLIKQIQELEEVLSGLTLSPEQGTNEKSNSQVPQQSHFTKTTTGPPHLVPPQPLPRRGTQPVGSLELK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409897-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SAB1409897-100UG4061829661755