安全性情報
SAB1409714
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SUPT5H antibody produced in mouse
clone 5C8, ascites fluid, solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5C8, monoclonal
フォーム
solution
分子量
antigen 37.51 kDa
交差性
rat, human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SUPT5H(6829)
免疫原
SUPT5H (AAH24203, 981 a.a. ~ 1087 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TTDIQVKVRDTYLDTQVVGQTGVIRSVTGGMCSVYLKDSEKVVSISSEHLEPITPTKNNKVKVILGEDREATGVLLSIDGEDGIVRMDLDEQLKILNLRFLGKLLEA
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409714-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adriana O Manfiolli et al.
Molecular biology of the cell, 19(5), 1848-1861 (2008-02-22)
Skp1, Cul1, Rbx1, and the FBXO25 protein form a functional ubiquitin ligase complex. Here, we investigate the cellular distribution of FBXO25 and its colocalization with some nuclear proteins by using immunochemical and biochemical approaches. FBXO25 was monitored with affinity-purified antibodies