安全性情報
SAB1409644
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NEUROG2 antibody produced in mouse
clone 1D2, ascites fluid, solution
別名:
Atoh4, MGC46562, Math4A, NGN2, bHLHa8, ngn-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
クローン:
1D2, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
indirect ELISA: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1D2, monoclonal
フォーム
solution
分子量
antigen 36.85 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NEUROG2(63973)
詳細
Neurogenin-2 is a member of the neurogenin subfamily of basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor genes that play an important role in neurogenesis from migratory neural crest cells.[supplied by OMIM
免疫原
NEUROG2 (NP_076924, 74 a.a. ~ 175 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CRPARLLGLVHDCKRRPSRARAVSRGAKTAETVQRIKKTRRLKANNRERNRMHNLNAALDALREVLPTFPEDAKLTKIETLRFAHNYIWALTETLRLADHCG
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409644-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)