安全性情報
SAB1409597
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RBL2 antibody produced in mouse
clone 4D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ26459, P130, Rb2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4D7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.74 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RBL2(5934)
免疫原
RBL2 (NP_005602, 416 a.a. ~ 515 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VTPVSTATHSLSRLHTMLTGLRNAPSEKLEQILRTCSRDPTQAIANRLKEMFEIYSQHFQPDEDFSNCAKEIASKHFRFAEMLYYKVLESVIEQEQKRLG
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409597-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C L Pang et al.
Oncogene, 33(31), 4039-4049 (2013-10-22)
High-risk human papillomaviruses are causative agents of cervical cancer. Viral protein E7 is required to establish and maintain the pro-oncogenic phenotype in infected cells, but the molecular mechanisms by which E7 promotes carcinogenesis are only partially understood. Our transcriptome analyses