安全性情報
SAB1409515
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗BIN3抗体 マウス宿主抗体
clone 3G3, ascites fluid, solution
別名:
MGC14978
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3G3, monoclonal
形状
solution
分子量
antigen 47.63 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BIN3(55909)
詳細
The product of this gene is a member of the BAR domain protein family. The encoded protein is comprised solely of a BAR domain which is predicted to form coiled-coil structures and proposed to mediate dimerization, sense and induce membrane curvature, and bind small GTPases. BAR domain proteins have been implicated in endocytosis, intracellular transport, and a diverse set of other processes. (provided by RefSeq)
免疫原
BIN3 (AAH01223, 1 a.a. ~ 199 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSKSAVKISLDLLSNPLCEQDQDLLNMVTALDTAMKRMDAFNQEKVNQIQKTVIEPLKKFGSVFPSLNMAVKRREQALQDYRRLQAKVEKYEEKEKTGPVLAKLHQAREELRPVREDFEAKNRQLLEEMPRFYGSRLDYFQPSFESLIRAQVVYYSEMHKIFGDLSHQLDQPGHSDEQRERENEAKLSELRALSIVADD
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409515-200UL:
試験成績書(COA)