クローン
2D7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.74 kDa
交差性
rat, human, mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG3κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CAND1(55832)
免疫原
CAND1 (NP_060918, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MASASYHISNLLEKMTSSDKDFRFMATNDLMTELQKDSIKLDDDSERKVVKMILKLLEDKNGEVQNLAVKCLGPLVSKVKEYQVETIVDTLCTNMLSDKE
Sequence
MASASYHISNLLEKMTSSDKDFRFMATNDLMTELQKDSIKLDDDSERKVVKMILKLLEDKNGEVQNLAVKCLGPLVSKVKEYQVETIVDTLCTNMLSDKE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409510-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Young Jun Kim et al.
Biochemical and biophysical research communications, 448(2), 189-194 (2014-04-29)
RNA polymerase II carboxyl-terminal domain (RNAPII CTD) phosphatases are a newly emerging family of phosphatases. Recently a CTD-specific phosphatase, small CTD phosphatase 1 (SCP1), has shown to act as an evolutionarily conserved transcriptional corepressor for inhibiting neuronal gene transcription in