安全性情報
SAB1409495
Sigma-Aldrich
Anti-PPP6C antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ92648, MGC12249
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 33.66 kDa
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPP6C(5537)
詳細
This gene encodes the catalytic subunit of protein phosphatase, a component of a signaling pathway regulating cell cycle progression. Splice variants encoding different protein isoforms exist. The pseudogene of this gene is located on chromosome X. (provided by RefSeq)
免疫原
PPP6C (AAH06990, 1 a.a. ~ 305 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPLDLDKYVEIARLCKYLPENDLKRLCDYVCDLLLEESNVQPVSTPVTVCGDIHGQFYDLCELFRTGGQVPDTNYIFMGDFVDSGYYSLETFTYLLALKAKWPDRITLLRGNHESRQITQVYGFYDECQTKYGNANAWRYCTKVLDMLTVAALIDEQILCVHGGLSPDIKTLDQIRTIERNQEIPHKGAFCDLVWSDPEDVDTWAISPRGAGWLFGAKVTNEFVHINNLKLICRAHQLVHEGYKFMFDEKLVTVWSAPNYCYRCGNIASIMVFKDVNTREPKLFRAVPDSERVIPPRTTTPYFL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409495-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)