安全性情報
SAB1409366
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NFIC antibody produced in mouse
clone 2B6, ascites fluid, solution
別名:
CTF, NF-I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B6, monoclonal
形状
solution
分子量
antigen 37.84 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NFIC(4782)
免疫原
NFIC (NP_005588, 314 a.a. ~ 423 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TEDMEGGISSPVKKTEMDKSPFNSPSPQDSPRLSSFTQHHRPVIAVHSGIARSPHPSSALHFPTTSILPQTASTYFPHTAIRYPPHLNPQDPLKDLVSLACDPASQQPGP
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409366-200UL:
試験成績書(COA)