クローン
4H3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.2 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MOCS2(4338)
関連するカテゴリー
詳細
Eukaryotic molybdoenzymes use a unique molybdenum cofactor (MoCo) consisting of a pterin, termed molybdopterin, and the catalytically active metal molybdenum. MoCo is synthesized from precursor Z by the heterodimeric enzyme molybdopterin synthase. The large and small subunits of molybdopterin synthase are both encoded from this gene by overlapping open reading frames. The proteins were initially thought to be encoded from a bicistronic transcript. They are now thought to be encoded from monocistronic transcripts. Alternatively spliced transcripts have been found for this locus that encode the large and small subunits. (provided by RefSeq)
免疫原
MOCS2 (NP_789776.1, 1 a.a. ~ 88 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVPLCQVEVLYFAKSAEITGVRSETISVPQEIKALQLWKEIETRHPGLADVRNQIIFAVRQEYVELGDQLLVLQPGDEIAVIPPISGG
Sequence
MVPLCQVEVLYFAKSAEITGVRSETISVPQEIKALQLWKEIETRHPGLADVRNQIIFAVRQEYVELGDQLLVLQPGDEIAVIPPISGG
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409320-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)