安全性情報
SAB1409086
Sigma-Aldrich
Anti-MOXD1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp564G202, MOX, PRO5780, dJ248E1.1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 69.7 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MOXD1(26002)
免疫原
MOXD1 (AAH18756.1, 1 a.a. ~ 613 a.a) full-length human protein.
Sequence
MCCWPLLLLWGLLPGTAAGGSGRTYPHRTLLDSEGKYWLGWSQRGSQIAFRLQVRTAGYVGFGFSPTGAMASADIVVGGVAHGRPYLQDYFTNANRELKKDAQQDYHLEYAMENSTHTIIEFTRELHTCDINDKSITDSTVRVIWAYHHEDAGEAGPKYHDSNRGTKSLRLLNPEKTSVLSTALPYFDLVNQDVPIPNKDTTYWCQMFKIPVFQEKHHVIKVEPVIQRGHESLVHHILLYQCSNNFNDSVLESGHECYHPNMPDAFLTCETVIFAWAIGGEGFSYPPHVGLSLGTPLDPHYVLLEVHYDNPTYEEGLIDNSGLRLFYTMDIRKYDAGVIEAGLWVSLFHTIPPGMPEFQSEGHCTLECLEEALEAEKPSGIHVFAVLLHAHLAGRGIRLRHFRKGKEMKLLAYDDDFDFNFQEFQYLKEEQTILPGDNLITECRYNTKDRAEMTWGGLSTRSEMCLSYLLYYPRINLTRCASIPDIMEQLQFIGVKEIYRPVTTWPFIIKSPKQYKNLSFMDAMNKFKWTKKEGLSFNELVLSLPVNVRCSKTDNAEWSIQGMTALPPDIERPYKAEPLVCGTSSSSSLHRDFSINLLVCLLLLSCTLSTKSL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409086-50UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shiva Marthandan et al.
BioMed research international, 2015, 731938-731938 (2015-09-05)
Replicative senescence is of fundamental importance for the process of cellular aging, since it is a property of most of our somatic cells. Here, we elucidated this process by comparing gene expression changes, measured by RNA-seq, in fibroblasts originating from