安全性情報
SAB1409057
Sigma-Aldrich
Anti-FUCA1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FUCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 53.2 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FUCA1(2517)
詳細
Alpha-L-fucosidase (EC 3.2.1.51) is a lysosomal enzyme involved in the degradation of fucose-containing glycoproteins and glycolipids (Occhiodoro et al., 1989 [PubMed 2803312]). At least 2 separate polymorphic alpha-L-fucosidases are recognized in man: that in tissues, FUCA1, which is deficient in fucosidosis (MIM 230000), and that in plasma, FUCA2 (MIM 136820).[supplied by OMIM
免疫原
FUCA1 (AAH17338.1, 1 a.a. ~ 461 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRSRPAGPALLLLLLFLGAAESVRRAQPPRRYTPDWPSLDSRPLPAWFDEAKFGVFIHWGVFSVPAWGSEWFWWHWQGEGRPQYQRFMRDNYPPGFSYADFGPQFTARFFHPEEWADLFQAAGAKYVVLTTKHHEGFTNWPSPVSWNWNSKDVGPHRDLVGELGTALRKRNIRYGLYHSLLEWFHPLYLLDKKNGFKTQHFVSAKTMPELYDLVNSYKPDLIWSDGEWECPDTYWNSTNFLSWLYNDSPVKDEVVVNDRWGQNCSCHHGGYYNCEDKFKPQSLPDHKWEMCTSIDKFSWGYRRDMALSDVTEESEIISELVQTVSLGGNYLLNIGPTKDGLIVPIFQERLLAVGKWLSINGEAIYASKPWRVQWEKNTTSVWYTSKGSAVYAIFLHWPENGVLNLESPITTSTTKITMLGIQGDLKWSTDPDKGLFISLPQLPPSAVPAEFAWTIKLTGVK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409057-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)