安全性情報
SAB1409034
Sigma-Aldrich
抗DDAH2抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DDAH, DDAHII, G6a, NG30
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 31.46 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DDAH2(23564)
免疫原
DDAH2 (AAH01435.1, 1 a.a. ~ 285 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGTPGEGLGRCSHALIRGVPESLASGEGAGAGLPALDLAKAQREHGVLGGKLRQRLGLRLLELPPEESLPLGPLLGDTAVIQGDTALITRPWSPARRPEVDGVRKALQDLGLRIVEIGDENATLDGTDVLFTGREFFVGLSKWTNHRGAEIVADTFRDFAVSTVPVSGPSHLRGLCGMGGPRTVVAGSSDAAQKAVRAMAVLTDHPYASLTLPDDAAADCLFLRPGLPGVPPFLLHRGGGDLPNSQEALQKLSDVTLVPVSCSELEKAGAGLSSLCLVLSTRPHS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409034-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Kotschy et al.
Polski tygodnik lekarski (Warsaw, Poland : 1960), 47(1-2), 17-18 (1992-01-06)
In 40 patients with diabetes mellitus type II without clinical signs of any organ complications and in the respective control group the following indices of hemostasis were assessed: 1) activity of AI-III, 2) activity of alfa-2-AP, 3) fibrinogen, 4) time
J M Leiper et al.
The Biochemical journal, 343 Pt 1, 209-214 (1999-09-24)
Methylarginines inhibit nitric oxide synthases (NOS). Cellular concentrations of methylarginines are determined in part by the activity of dimethylarginine dimethylaminohydrolase (DDAH; EC 3.5.3. 18). We have cloned human DDAH and identified and expressed a second novel DDAH isoform (DDAH I