安全性情報
SAB1408995
Sigma-Aldrich
Anti-GSTA5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 24.42 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GSTA5(221357)
詳細
The glutathione S-transferases (GST; EC 2.5.1.18) catalyze the conjugation of reduced glutathiones and a variety of electrophiles, including many known carcinogens and mutagens. The cytosolic GSTs belong to a large superfamily, with members located on different chromosomes. For additional information on GSTs, see GSTA1 (MIM 138359).[supplied by OMIM
免疫原
GSTA5 (AAI48817.1, 1 a.a. ~ 222 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEKPKLHYSNARGSMESIRWLLAAAGVELEEKFLESAEDLDKLRNDGSLLFQQVPMVEIDGMKLVQTRAILNYIASKYNLYGKDMKERALIDMYTEGIVDLTEMILLLLICQPEERDAKTALVKEKIKNRYFPAFEKVLKSHRQDYLVGNKLSWADIHLVELFYYVEELDSSLISSFPLLKALKTRISNLPTVKKFLQPGSQRKPPMDEKSLEEARKIFRF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1408995-50UG:
試験成績書(COA)