安全性情報
SAB1408979
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HIPK1 antibody produced in mouse
clone 1D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
KIAA0630, MGC26642, MGC33446, MGC33548, Myak, Nbak2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1D6, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.52 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HIPK1(204851)
関連するカテゴリー
詳細
The protein encoded by this gene belongs to the Ser/Thr family of protein kinases and HIPK subfamily. It phosphorylates homeodomain transcription factors and may also function as a co-repressor for homeodomain transcription factors. Alternative splicing results in four transcript variants encoding four distinct isoforms. (provided by RefSeq)
免疫原
HIPK1 (AAH28408, 330 a.a. ~ 430 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CTPLMVATLHPQVATITPQYAVPFTLSCAAGRPALVEQTAAVLQAWPGGTQQILLPSTWQQLPGVALHNSVQPTAMIPEAMGSGQQLADWRNAHSHGNQYS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1408979-100UG:
試験成績書(COA)