安全性情報
SAB1408822
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRKCDBP antibody produced in mouse
clone 8D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HSRBC, MGC20400, SRBC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
クローン:
8D3, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8D3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.85 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
The protein encoded by this gene was identified as a binding protein of the protein kinase C, delta (PRKCD). The expression of this gene in cultured cell lines is strongly induced by serum starvation. The expression of this protein was found to be down-regulated in various cancer cell lines, suggesting the possible tumor suppressor function of this protein. (provided by RefSeq)
免疫原
PRKCDBP (NP_659477, 161 a.a. ~ 261 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EVGESSDEEPVESRAQRLRRTGLQKVQSLRRALSGRKGPAAPPPTPVKPPRLGPGRSAEAQPEAQPALEPTLEPEPPQDTEEDPGRPGAAEEALLQMESVA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1408822-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)