安全性情報
SAB1408772
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDX4 antibody produced in mouse
clone 1E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1E11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 34.76 kDa
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDX4(1046)
免疫原
CDX4 (NP_005184, 202 a.a. ~ 284 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RKSELAVNLGLSERQVKIWFQNRRAKERKMIKKKISQFENSGGSVQSDSDSISPGELPNTFFTTPSAVRGFQPIEIQQVIVSE*
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1408772-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)