分子量
antigen ~33.2 kDa
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STX11(8676)
詳細
This gene encodes a member of the syntaxin family. Syntaxins have been implicated in the targeting and fusion of intracellular transport vesicles. This family member may regulate protein transport among late endosomes and the trans-Golgi network. Mutations in this gene have been associated with familial hemophagocytic lymphohistiocytosis. (provided by RefSeq)
免疫原
STX11 (NP_003755.2, 1 a.a. ~ 287 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKDRLAELLDLSKQYDQQFPDGDDEFDSPHEDIVFETDHILESLYRDIRDIQDENQLLVADVKRLGKQNARFLTSMRRLSSIKRDTNSIAKAIKARGEVIHCKLRAMKELSEAAEAQHGPHSAVARISRAQYNALTLTFQRAMHDYNQAEMKQRDNCKIRIQRQLEIMGKEVSGDQIEDMFEQGKWDVFSENLLADVKGARAALNEIESRHRELLRLESRIRDVHELFLQMAVLVEKQADTLNVIELNVQKTVDYTGQAKAQVRKAVQYEEKNPCRTLCCFCCPCLK
Sequence
MKDRLAELLDLSKQYDQQFPDGDDEFDSPHEDIVFETDHILESLYRDIRDIQDENQLLVADVKRLGKQNARFLTSMRRLSSIKRDTNSIAKAIKARGEVIHCKLRAMKELSEAAEAQHGPHSAVARISRAQYNALTLTFQRAMHDYNQAEMKQRDNCKIRIQRQLEIMGKEVSGDQIEDMFEQGKWDVFSENLLADVKGARAALNEIESRHRELLRLESRIRDVHELFLQMAVLVEKQADTLNVIELNVQKTVDYTGQAKAQVRKAVQYEEKNPCRTLCCFCCPCLK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)