Merck
SAB1408548
Sigma-Aldrich
Anti-ART3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ26404
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~42.7 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ART3(419)
詳細
ADP-ribosylation is a reversible posttranslational modification used to regulate protein function. ADP-ribosyltransferases, such as ART3, transfer ADP-ribose from NAD+ to the target protein, and ADP-ribosylhydrolases (see PARG; MIM 603501) reverse the reaction (Glowacki et al., 2002 [PubMed 12070318]).[supplied by OMIM
免疫原
ART3 (NP_001170.2, 1 a.a. ~ 378 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKTGHFEIVTMLLATMILVDIFQVKAEVLDMADNAFDDEYLKCTDRMEIKYVPQLLKEEKASHQQLDTVWENAKAKWAARKTQIFLPMNFKDNHGIALMAYISEAQEQTPFYHLFSEAVKMAGQSREDYIYGFQFKAFHFYLTRALQLLRKPCEASSKTVVYRTSQGTSFTFGGLNQARFGHFTLAYSAKPQAANDQLTVLSIYTCLGVDIENFLDKESERITLIPLNEVFQVSQEGAGNNLILQSINKTCSHYECAFLGGLKTENCIENLEYFQPIYVYNPGEKNQKLEDHSEKNWKLEDHGEKNQKLEDHGVKILEPTQIPEDKSQGNINNPTPGPVPVPGPKSHPSASSGKLLLPQFGMVIILISVSAINLFVAL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)