Key Documents
SAB1408310
Sigma-Aldrich
抗GALM抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.8 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GALM(130589)
詳細
This gene encodes an enzyme that catalyzes the epimerization of hexose sugars such as glucose and galactose. The encoded protein is expressed in the cytoplasm and has a preference for galactose. The encoded protein may be required for normal galactose metabolism by maintaining the equilibrium of alpha and beta anomers of galactose
免疫原
GALM (NP_620156.1, 1 a.a. ~ 342 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASVTRAVFGELPSGGGTVEKFQLQSDLLRVDIISWGCTITALEVKDRQGRASDVVLGFAELEGYLQKQPYFGAVIGRVANRIAKGTFKVDGKEYHLAINKEPNSLHGGVRGFDKVLWTPRVLSNGVQFSRISPDGEEGYPGELKVWVTYTLDGGELIVNYRAQASQATPVNLTNHSYFNLAGQASPNINDHEVTIEADTYLPVDETLIPTGEVAPVQGTAFDLRKPVELGKHLQDFHLNGFDHNFCLKGSKEKHFCARVHHAASGRVLEVYTTQPGVQFYTGNFLDGTLKGKNGAVYPKHSGFCLETQNWPDAVNQPRFPPVLLRPGEEYDHTTWFKFSVA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1