Key Documents
SAB1408263
Sigma-Aldrich
Anti-TTC18 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ25765, RP11-152N13.6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~125.7 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TTC18(118491)
免疫原
TTC18 (NP_660153, 1 a.a. ~ 1121 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEQVPSAGRLVQITVTEGYDLKGFKGDTPVTFIRAEFNQVVLGDSAKITVSPEGSAKYNFTSSFEFNPEGGITSDDLAHKPVFLTVTEVLPKEKKQKEEKTLILGQAVVDLLPLLEGQSSFQTTVPLHPVQGSPLETPRSSAKQCSLEVKVLVAEPLLTTAQISGGNLLKVTLEAAYSVPESFIPTGPGQNYMVGLQVPSLGEKDYPILFKNGTLKLGGEREPVPRPKKWPIANILAPGANNIPDAFIVGGPYEEEEGELNHPEDSEFRNQAECIKKRIIWDLESRCYLDPSAVVSFQKRIADCRLWPVEITRVPLVTIPKGKAGKTEKTDEEAQLSFHGVAYVNMVPLLYPGVKRIRGAFHVYPYLDSVVHEKTKCLLSLFRDIGHHLIHNNKIGGINSLLSKQAVSKNLKEDKPVKEKDIDGRPRPGDVQAPSIKSQSSDTPLEGEPPLSHNPEGQQYVEAGTYIVLEIQLDKALVPKRMPEELARRVKEMIPPRPPLTRRTGGAQKAVSDYHIQIKNISRAILDEYYRMFGKQVAKLESDMDSETLEEQKCQLSYELNCSGKYFAFKEQLKHAVVKIVRDKYLKTTSFESQEELQTFISELYVFLVDQMHVALNQTMPDDVQGTVATIYTSSEQLQLFAFEAEVNENFEMAAAYYKERLVREPQNLDHWLDYGAFCLLTEDNIKAQECFQKALSLNQSHIHSLLLCGVLAVLLENYEQAEIFFEDATCLEPTNVVAWTLLGLYYEIQNNDIRMEMAFHEASKQLQARMLQAQVTKQKSTGVEDTEERGKRESSLGPWGITNGSATAIKVEAPAGPGAALSILDKFLEESSKLQSDSQEPILTTQTWDPSISQKPSNTFIKEIPTKKEASKCQDSSALLHPGLHYGVSQTTTIFMETIHFLMKVKAVQYVHRVLAHELLCPQGGPSCEYYLVLAQTHILKKNFAKAEEYLQQAAQMDYLNPNVWGLKGHLYFLSGNHSEAKACYERTISFVVDASEMHFIFLRLGLIYLEEKEYEKAKKTYMQACKRSPSCLTWLGLGIACYRLEELTEAEDALSEANALNNYNAEVWAYLALVCLKVGRQLEAEQAYKYMIKLKLKDEALLAEIHTLQETVGFGNPSF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1