Merck
SAB1408258
Sigma-Aldrich
抗SSX2IP抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ADIP, FLJ10848, KIAA0923, MGC75026
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~71.3 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SSX2IP(117178)
免疫原
SSX2IP (NP_054740.2, 1 a.a. ~ 614 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGDWMTVTDPGLSSESKTISQYTSETKMSPSSLYSQQVLCSSIPLSKNVHSFFSAFCTEDNIEQSISYLDQELTTFGFPSLYEESKGKETKRELNIVAVLNCMNELLVLQRKNLLAQENVETQNLKLGSDMDHLQSCYSKLKEQLETSRREMIGLQERDRQLQCKNRNLHQLLKNEKDEVQKLQNIIASRATQYNHDMKRKEREYNKLKERLHQLVMNKKDKKIAMDILNYVGRADGKRGSWRTGKTEARNEDEMYKILLNDYEYRQKQILMENAELKKVLQQMKKEMISLLSPQKKKPRERVDDSTGTVISDVEEDAGELSRESMWDLSCETVREQLTNSIRKQWRILKSHVEKLDNQVSKVHLEGFNDEDVISRQDHEQETEKLELEIQQCKEMIKTQQQLLQQQLATAYDDDTTSLLRDCYLLEEKERLKEEWSLFKEQKKNFERERRSFTEAAIRLGLERKAFEEERASWLKQQFLNMTTFDHQNSENVKLFSAFSGSSDWDNLIVHSRQPQKKPHSVSNGSPVCMSKLTKSLPASPSTSDFCQTRSCISEHSSINVLNITAEEIKPNQVGGERTNQKWSVASRPGSQEGCYSGCSLSYTNSHVEKDDLP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1