Merck
SAB1408184
Sigma-Aldrich
抗CHRDL1抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CHL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
1
テクニック:
western blot: 1 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~51.2 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHRDL1(91851)
詳細
This gene encodes an antagonist of bone morphogenetic protein 4. The encoded protein may play a role in topographic retinotectal projection and in the regulation of retinal angiogenesis in response to hypoxia. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
免疫原
CHRDL1 (ENSP00000361115, 1 a.a. ~ 450 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGGMKYIFSLLFFLLLEGGKTEQVKHSETYCMFQDKKYRVGERWHPYLEPYGLVYCVNCICSENGNVLCSRVRCPNVHCLSPVHIPHLCCPRCPDSLPPVNNKVTSKSCEYNGTTYQHGELFVAEGLFQNRQPNQCTQCSCSEGNVYCGLKTCPKLTCAFPVSVPDSCCRVCRGDGELSWEHSDGDIFRQPANREARHSYHRSHYDPPPSRQAGGLSRFPGARSHRGALMDSQQASGTIVQIVINNKHKHGQVCVSNGKTYSHGESWHPNLRAFGIVECVLCTCNVTKQECKKIHCPNRYPCKYPQKIDGKCCKVCPGKKAKELPGQSFDNKGYFCGEETMPVYESVFMEDGETTRKIALETERPPQVEVHVWTIRKGILQHFHIEKISKRMFEELPHFKLVTRTTLSQWKIFTEGEAQISQMCSSRVCRTELEDLVKVLYLERSEKGHC
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jelena Katic et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(44), 14606-14623 (2014-10-31)
The cell adhesion molecule close homolog of L1 (CHL1) plays important functional roles in the developing and adult nervous system. In search of the binding partners that mediate the diverse and sometimes opposing functions of CHL1, the extracellular matrix-associated proteins