Merck
SAB1408058
Sigma-Aldrich
抗QTRT1抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FP3235, TGT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~39.3 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... QTRT1(81890)
詳細
tRNA-guanine transglycosylase (TGT; EC 2.4.2.29) synthesizes queuosine (Q), which is found in tRNAs that recognize NAU and NAC codons, encoding tyr, asn, asp, and his. Prokaryotic TGT is a single protein of 43 kD. In contrast, mammalian TGT appears to be a heterodimer consisting of a 60-kD subunit (USP14; MIM 607274) and a 43-kD catalytic subunit (QTRT1) (Deshpande and Katze, 2001 [PubMed 11255023]).[supplied by OMIM
免疫原
QTRT1 (AAH15350.1, 1 a.a. ~ 358 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPVGTQATMKGITTEQLDALGCRICLGNTYHLGLRPGPELIQKANGLHGFMNWPHNLLTDSGGFQMVSLVSLSEVTEEGVRFRSPYDGNETLLSPEKSVQIQNALGSDIIMQLDDVVSSTVTGPRVEEAMYRSIRWLDRCIAAHQRPDKQNLFAIIQGGLDADLRATCLEEMTKRDVPGFAIGGLSGGESKSQFWRMVALSTSRLPKDKPRYLMGVGYATDLVVCVALGCDMFDCVFPTRTARFGSALVPTGNLQLRKKVFEKDFGPIDPECTCPTCQKHSRAFLHALLHSDNTAALHHLTVHNIAYQLQLMSAVRTSIVEKRFPDFVRDFMGAMYGDPTLCPTWATDALASVGITLG
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1