Merck
SAB1407968
Sigma-Aldrich
Anti-ACBD4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ13322, FLJ90623, HMFT0700
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
western blot: 1 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~34.8 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACBD4(79777)
詳細
This gene encodes a member of the acyl-coenzyme A binding domain containing protein family. All family members contain the conserved acyl-Coenzyme A binding domain, which binds acyl-CoA thiol esters. They are thought to play roles in acyl-CoA dependent lipid metabolism. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
ACBD4 (NP_078998, 1 a.a. ~ 305 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGTEKESPEPDCQKQFQAAVSVIQNLPKNGSYRPSYEEMLRFYSYYKQATMGPCLVPRPGFWDPIGRYKWDAWNSLGKMSREEAMSAYITEMKLVAQKVIDTVPLGEVAEDMFGYFEPLYQVIPDMPRPPETFLRRVTGWKEQVVNGDVGAVSEPPCLPKEPAPPSPESHSPRDLDSEVFCDSLEQLEPELVWTEQRAASGGKRDPRNSPVPPTKKEGLRGSPPGPQELDVWLLGTVRALQESMQEVQARVQSLESMPRPPEQRPQPRPSARPWPLGLPGPALLFFLLWPFVVQWLFRMFRTQKR
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)