Merck
SAB1407960
Sigma-Aldrich
Anti-GALNT12 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ21212, GalNAc-T12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
western blot: 1 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~30.03 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GALNT12(79695)
詳細
GALNT12 is a member of a family of UDP-GalNAc:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferases (EC 2.4.1.41), which catalyze the transfer of N-acetylgalactosamine (GalNAc) from UDP-GalNAc to a hydroxyl amino acid on a polypeptide acceptor in the initial step of mucin-type O-linked protein glycosylation (Guo et al., 2002 [PubMed 12135769]).[supplied by OMIM
免疫原
GALNT12 (AAH13945, 1 a.a. ~ 272 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGGLFAVSKKYFEYLGSYDTGMEVWGGENLEFSFRIWQCGGVLETHPCSHVGHVFPKQAPYSRNKALANSVRAAEVWMDEFKELYYHRNPRARLEPFGDVTERKQLRDKLQCKDFKWFLETVYPELHVPEDRPGSFGMLQNKGLTDYCFDYNPPDENQIVGHQVILYLCHGMGQNQFFEYTSQKEIRYNTHQPEGCIAVEAGMDTLIMHLCEETAPENQKFILQEDGSLFHEQSKKCVQAARKESSDSFVPLLRDCTNSDHQKWFFKERML
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)