Key Documents
SAB1407853
Sigma-Aldrich
抗SAMSN1抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HACS1, NASH1, SASH2, SH3D6B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~41.7 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SAMSN1(64092)
詳細
SAMSN1 is a member of a novel gene family of putative adaptors and scaffold proteins containing SH3 and SAM (sterile alpha motif) domains (Claudio et al., 2001 [PubMed 11536050]).[supplied by OMIM
免疫原
SAMSN1 (NP_071419.3, 1 a.a. ~ 373 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLKRKPSNVSEKEKHQKPKRSSSFGNFDRFRNNSLSKPDDSTEAHEGDPTNGSGEQSKTSNNGGGLGKKMRAISWTMKKKVGKKYIKALSEEKDEEDGENAHPYRNSDPVIGTHTEKVSLKASDSMDSLYSGQSSSSGITSCSDGTSNRDSFRLDDDGPYSGPFCGRARVHTDFTPSPYDTDSLKIKKGDIIDIICKTPMGMWTGMLNNKVGNFKFIYVDVISEEEAAPKKIKANRRSNSKKSKTLQEFLERIHLQEYTSTLLLNGYETLEDLKDIKESHLIELNIENPDDRRRLLSAAENFLEEEIIQEQENEPEPLSLSSDISLNKSQLDDCPRDSGCYISSGNSDNGKEDLESENLSDMVHKIIITEPSD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1