Merck
SAB1407822
Sigma-Aldrich
Anti-LY6G5B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
C6orf19, G5b
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
western blot: 1 μg/mL
citations:
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~22.6 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LY6G5B(58496)
詳細
LY6G5B belongs to a cluster of leukocyte antigen-6 (LY6) genes located in the major histocompatibility complex (MHC) class III region on chromosome 6. Members of the LY6 superfamily typically contain 70 to 80 amino acids, including 8 to 10 cysteines. Most LY6 proteins are attached to the cell surface by a glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor that is directly involved in signal transduction (Mallya et al., 2002 [PubMed 12079290]).[supplied by OMIM
免疫原
LY6G5B (NP_067044.2, 1 a.a. ~ 201 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKVHMLVGVLVMVGFTVGKVPVPDIRTCHFCLVEDPSVGCISGSEKCTISSSSLCMVITIYYDVKVRFIVRGCGQYISYRCQEKRNTYFAEYWYQAQCCQYDYCNSWSSPQLQSSLPEPHDRPLALPLSDSQIQWFYQALNLSLPLPNFHAGTEPDGLDPMVTLSLNLGLSFAELRRMYLFLNSSGLLVLPQAGLLTPHPS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)