Merck
SAB1407765
Sigma-Aldrich
Anti-RARSL antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ArgRS, DALRD2, MGC14993, MGC23778, PCH6, PRO1992, RARSL, dJ382I10.6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~65.5 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RARS2(57038)
詳細
The protein encoded by this gene is an arginyl-tRNA synthetase that is found in the mitochondrial matrix. Defects in this gene are a cause of pontocerebellar hypoplasia type 6 (PCH6). (provided by RefSeq)
免疫原
RARSL (NP_064716, 1 a.a. ~ 578 a.a) full-length human protein.
Sequence
MACGFRRAIACQLSRVLNLPPENLITSISAVPISQKEEVADFQLSVDSLLEKDNDHSRPDIQVQAKRLAEKLRCDTVVSEISTGQRTVNFKINRELLTKTVLQQVIEDGSKYGLKSELFSGLPQKKIVVEFSSPNVAKKFHVGHLRSTIIGNFIANLKEALGHQVIRINYLGDWGMQFGLLGTGFQLFGYEEKLQSNPLQHLFEVYVQVNKEAADDKSVAKAAQEFFQRLELGDVQALSLWQKFRDLSIEEYIRVYKRLGVYFDEYSGESFYREKSQEVLKLLESKGLLLRTIKGTAVVDLSGNGDPSSICTVMRSDGTSLYATRDLAAAIDRMDKYNFDTMIYVTDKGQKKHFQQVFQMLKIMGYDWAERCQHVPFGVVQGMKTRRGDVTFLEDVLNEIQLRMLQNMASIKTTKELKNPQETAERVGLAALIIQDFKGLLLSDYKFSWDRVFQSRGDTGVFLQYTHARLHSLEETFGCGYLNDFNTACLQEPQSVSILQHLLRFDEVLYKSSQDFQPRHIVSYLLTLSHLAAVAHKTLQIKDSPPEVAGARLHLFKAVRSVLANGMKLLGITPVCRM
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)